Documentos clave
EP5490032004
Rotor for Eppendorf® Concentrator Plus
F-45-70-11, non aerosol tight, to hold, 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
About This Item
Código UNSPSC:
41103909
NACRES:
NB.82
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
to hold 70 x 1.5/2.0 mL reaction vessels
fixed angle rotor
non aerosol tight
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 5490032004 (EU)
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Concentrator Plus
Descripción general
Selection of rotors for the Eppendorf Concentrator Plus.
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)