Documentos clave
CLNSOIL3
Supelco
Clean Sandy Loam
Seleccione un Tamaño
250 G
US$ 457,00
US$ 457,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 G
US$ 457,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
US$ 457,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
certified reference material
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
fabricante / nombre comercial
RTC CLNSOIL-3-100
Matriz
soil
aplicaciones
environmental
Formato
matrix material
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Product is intended for use as a clean control and as a base for fortification when no suitable CRM is available for use in method validation, method development or matrix recovery applications. COA covers most paramaters of interest.
Otras notas
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The impact of contact time on pyrene sorptive behavior by a sandy-loam soil.
Hwang S and Cutright J T.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 117(3), 371-378 (2002)
Questions
  1. Bonjour, Je souhaiterai savoir si la référence CLNSOIL3 correspond à de la terre stérile ? et si oui, par quelle méthode : autoclavage ? Merci
    1 answer
    1. This product is not sterile. It is intended to be used as a soil sample matrix, with certified levels of impurities documented on the certificate of analysis (COA).