Documentos clave
SYNS342565
Synthware high vacuum oblique glass stopcock
bore size 8 mm, plug size 25/65
Sinónimos:
Synthware S342565
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 184,00
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 184,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 184,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware S342565
calibre tamaño
8 mm
Descripción general
Precision ground with corresponding numbers on the barrel and plug. Lower vacuum chamber is evacuated via a separate 2 mm hole in the plug which is not in the line of flow.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)