EP0030119835
Eppendorf® Tube Rack for 5.0, 15 and 50 mL Tube
Holds 12 x 5-15 mL tubes, pkg of 2 pieces, white, autoclavable
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
white
Características
autoclavable
Holds 12 x 5-15 mL tubes
envase
pkg of 2 pieces
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 30119835
color
white
Categorías relacionadas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)