Documentos clave
Z742577
Workstation rack for 50 x 5 mL tubes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 123,00
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 123,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.78
US$ 123,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 50 x 5 mL tubes
envase
pkg of 1
fabricante / nombre comercial
Benchmark Scientific C1005-T5-RK2
tamaño
9.5 in. × 9.25 in. × 2.5 in.
Descripción general
Workstation rack used to hold 50 x 5 ml centrifuge tubes.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)