Documentos clave
HS29025G
Microtube Rack
assorted colors rack
Sinónimos:
Microcentrifuge Tube Holder, Microtube Storage Rack
Seleccione un Tamaño
5 EACH
US$ 79,10
US$ 79,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EACH
US$ 79,10
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.12
US$ 79,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
assorted colors rack
polypropylene
Características
to hold 80 tube(s)
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS29025G
L × An × Al
225 mm × 67 mm × 28 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
The 80-Well Microtube Rack is a popular fraction-collector-plate style rack.
Características y beneficios
  • Easily fill and transfer 80 tubes in compact arrangement (5x16 array)
  • Frosted labeling area on bottom of rack
  • Embossed Index Numbers for quick sample ID and retrieval
  • Made of polypropylene
  • Autoclavable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)