Cambiar Vistas
| Talla/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
50 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 363,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H36O2
Número CAS:
Peso molecular:
320.51
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
US$ 363,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C21H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23-2/h7-8,10-11,13-14H,3-6,9,12,15-20H2,1-2H3/b8-7-,11-10-,14-13-
InChI key
QHATYOWJCAQINT-JPFHKJGASA-N
Packaging
Sealed ampule
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% | description ≥98% | description - | description ≥99% (GC) |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) |
| assay ≥99% | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
¿Qué está pasando?
WGK 3
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?