E3789
Amphotericin B – Low Endotoxin
Less than 5 EU/mg, suitable for cell culture
Sinónimos:
Amphotericin B – Low Endotoxin
Productos recomendados
origen biológico
Streptomyces sp. (Microbial)
Formulario
powder
mol peso
924.08
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Amphotericin B induces K+ leakage, which is separate from its lethal action, as was demonstrated in human erythrocytes and is due to the inhibitory effect on the Na+/K+ pump.At sub-lethal concentrations, this drug stimulates either the activity of some membrane enzymes or cellular metabolism,in particular stimulation of some cells of the immune system.
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Prevent fungal, yeast, and mold contamination in cell cultures. Discover the best antifungal agent for your cultures with the extensive Sigma® antifungal collection.