D6128
5α-Cholestan-3β-ol
≥95%
Sinónimos:
β-Cholestanol, 3β-Hydroxy-5α-cholestane, Dihydrocholesterol
Productos recomendados
origen biológico
synthetic (organic)
Ensayo
≥95%
Formulario
powder
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3/t19-,20+,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clave InChI
QYIXCDOBOSTCEI-QCYZZNICSA-N
Información sobre el gen
human ... POLA1(5422) , TOP2A(7153)
rat ... Polb(29240)
Categorías relacionadas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)