Saltar a
D6513
Desmosterol
≥84% (GC), cholesterol synthesis intermediate, powder
Oferta disponible
Sinónimos:
24-Dehydrocholesterol, 3β-Hydroxy-5,24-cholestadiene, 5,24-Cholestadien-3β-ol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Gastar $ 530.000 — Ahorrar 5%; Gastar $ 907.000 — Ahorrar 10%; Gastar $ 1.500.000 — Ahorrar 22%*
Iniciar sesión para comprobar la elegibilidad. Comprar productos subvencionables
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 119,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 194,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H44O
Número CAS:
Peso molecular:
384.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-236-2
MDL number:
Assay:
≥84% (GC)
Form:
powder
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Ahorre hasta 22%
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Desmosterol, ≥84% (GC)
Quality Segment
assay
≥84% (GC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC=C(C)C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h7,9,19,21-25,28H,6,8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
AVSXSVCZWQODGV-DPAQBDIFSA-N
General description
Desmosterol is a C27 sterol intermediate in cholesterol synthesis. It may be associated with the pathogenesis of Alzheimer′s disease (AD).
Application
Desmosterol has been used as a standard for the estimation of the concentrations of cholesterol and plant sterols. It has also been used to suppress nigericin-induced sterol regulatory element-binding proteins 2 (SREBP2) maturation.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
700040P700060PF5379
description
≥84% (GC)
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
Avanti Research™ - A Croda Brand
description
≥93%
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥84% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥93%
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Desmosterol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)