Documentos
CLS430766
Tubos de centrífuga de 15 ml Corning®
15 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, sterile, natural, 500/cs
Sinónimos:
15 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
About This Item
UNSPSC Code:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
material
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
sterility
sterile
feature
RCF 12000 × g
disposable
graduations 1.5 ‑ 14.5 mL
self-standing: no
packaging
bag of 50
case of 500
manufacturer/tradename
Corning 430766
parameter
12000 × g max. RCF
O.D. × L
17.5 mm × 118.5 mm
cap diam.
22.9 mm
22.9 mm , approx.
capacity
15 mL
color
clear
natural
fitting
cap (Plug Seal)
General description
Los tubos de centrífuga de 15 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o tubos de polipropileno (PP) con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar.
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño con reborde. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasa y ARNasa.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran mancha blanca para anotar
  • La fuerza centrífuga relativa (RCF) máxima para los tubos de PET es de 3 600 xg
Legal Information
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.