Documentos clave
CLS4558
Tubos de centrífuga de 50 ml Corning®
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, universal rack packed, sterile, natural, 25/universal rack, 300/cs
Sinónimos:
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
25 EA
US$ 39,20
300 EA
US$ 141,00
US$ 39,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 EA
US$ 39,20
300 EA
US$ 141,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.82
US$ 39,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
esterilidad
sterile
Características
RCF 15500 × g
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
envase
pack of 25
case of 300
fabricante / nombre comercial
Corning 4558
Parámetros
15500 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
tapón diám.
35.2 mm , approx.
capacidad
50 mL
color
natural
Descripción general
Los tubos de centrífuga de 50 ml desechables Corning® están disponibles como tubos de tereftalato de polietileno transparente (PET) con tapones de estanqueidad convencionales o como tubos de polipropileno con tapones de estanqueidad o con los nuevos tapones CentriStar .
El tapón CentriStar tiene una parte superior fácil de poner y quitar, y ofrece una ergonomía avanzada con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado. Todos los tubos vienen en una variedad de opciones de embalaje.
  • Estériles, con certificación de apirogenicidad y de ausencia de ADNasas y ARNasas.
  • Graduaciones impresas en negro y una gran zona blanca para anotar
Universal rack indicates that the rack fits both 15 mL and 50 mL tubes.
Información legal
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)