T1818
Greiner centrifuge tubes
centrifuge tube, 15 mL, 17x120 mm, conical (V) bottom, w/ graduation, I.D. field, w/ rack
Sinónimos:
centrifuge tubes, culture tubes, plastic centrifuge tube, plastic culture tube, Greiner centrifuge tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 404,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 404,00
Productos recomendados
Materiales
cap
conical bottom tube
polypropylene tube
esterilidad
sterile
Características
RCF 3,500 × g
graduations, ID field, w/ rack
envase
pack of 50
case of 500
fabricante / nombre comercial
Greiner 188261-N
capacidad
15 mL
diám. × L
17 mm × 120 mm
color
blue cap
colorless tube
Categorías relacionadas
Descripción general
High quality, crystal-clear polypropylene centrifuge tubes. Centrifuge tubes can be safely centrifuged to approximately 3,200 × g (50 mL size) and 3,500 × g (15 mL size) depending on the specific gravity of the solution being centrifuged and the type of rotor.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Complete workflow for cannabis flower pesticide testing using LC-MS/MS and GC-MS/MS ensures product safety.