CLS3965
Corning® 384 Well Deep Well Plate
clear polypropylene, round bottom, non-sterile, deep well, lid: no, pack of 5
Sinónimos:
384 well assay block, 384 well storage block
Seleccione un Tamaño
US$ 1.250,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.250,00
Productos recomendados
Materiales
clear bottom
clear polypropylene
polypropylene (plates, blocks and sealing mats)
round bottom
esterilidad
non-sterile
Características
lid: no
lid: no
skirt
deep well
plate format: 384 well storage block
envase
case of 100
pack of 5
fabricante / nombre comercial
Corning 3965
tamaño
384 wells
pocillo volumen
180 μL
color
clear
idoneidad
suitable for (general storage, liquid handling; automated applications)
tipo de unión
non-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Certified DNase- and RNase-free
- Total well volume 180 μL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)