BR701354
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 2.2 mL, polypropylene
Sinónimos:
Deep-well Plates, Sample Storage
Seleccione un Tamaño
US$ 317,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 317,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene
descripción
alphanumeric identification system
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
envase
pack of 24 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 701354
tamaño
96 well
volumen
2.2 mL
volumen de trabajo
2.2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Aplicación
- Cell culture and tissue culture
- High-Throughput Screening (HTS)
- Tests requiring a mother plate
- Serial dilutions
- Reagent transfer and sample storage down to -80 °C (PP)
Características y beneficios
- BRAND® 96-well deep well plates are manufactured according to ANSI/SLAS 1 and 4
- Stackable for easy storage
- The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Accurate steroid analysis in blood serum using Supel™ Swift HLB DPX Tips; UTAK and NIST standards.