Documentos clave
BR701352
BRAND® 96-well deep well plate, stackable
volume 1.1 mL, polystyrene
Sinónimos:
Deep-well Plates, Sample Storage
Seleccione un Tamaño
32 EA
US$ 273,00
US$ 273,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
32 EA
US$ 273,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
US$ 273,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polystyrene
descripción
alphanumeric identification system
esterilidad
non-sterile
Características
skirt
envase
pack of 32 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 701352
tamaño
96 well
volumen
1.1 mL
volumen de trabajo
1.1 mL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • BRAND® 96-well deep well plates are made of high purity polystyrene (PS).
  • The ′U′ bottom ensures optimal sample mixture and collection.
  • Designed for a range of applications including High-Throughput Screening (HTS), serial dilutions, reagent transfer, and sample storage down to -80 °C.
  • Stackable for easy storage.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)