CLS3935
Corning® multiwell plates, plate lids and sealing mats
universal multiwell plate lid w/ corner notch, polystyrene, black, sterile, 50/cs
Sinónimos:
universal microplate lid, universal microtiter lid, universal multiwell plate lid, universal plate lid
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polystyrene
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 25
case of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 3935
tamaño
96 or 384 wells
color
black
idoneidad
suitable for (cell cuture)
Categorías relacionadas
Descripción general
- Suitable for fluorescent and other light-sensitive assays
- Suitable for 96 well, 96 half area & 384 well plates
- Lids are made of rigid polystyrene
- Lids have a corner notch on the A1 corner to correspond to the corner notches found on all Corning® microplates
- Lids do not fit Corning 2μL 1536 well microplates
- Sterilized by gamma radiation
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)