CLS3598
Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
size 96 wells, polystyrene, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
96 well, cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, not treated, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
US$ 209,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 209,00
Productos recomendados
Materiales
clear bottom
flat bottom
polystyrene
round clear wells
descripción
Flat Bottom, Polystyrene, 5 per Bag, with Lid, Sterile
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN™ process
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 3598
tamaño
75-200 μL
96 wells
pocillo diám.
6.4 mm
pocillo volumen
360 μL
volumen de trabajo
0.1-0.2 mL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Flat bottoms with 360 μL total volume
- Recommended working volumes of 75 to 200 μL
- Treated for optimal cell attachment
- Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
- Individual alphanumeric codes for well identification
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)