Documentos clave
CLS3799
Microplacas tratadas con TC de 96 pocillos Corning®
size 96 wells, clear, polystyrene, round bottom, case of 50 (individually wrapped), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, tissue culture plates, well plates
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 13,20
50 EA
US$ 101,00
US$ 13,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 13,20
50 EA
US$ 101,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
US$ 13,20
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Materiales
clear
clear bottom
polystyrene
round bottom
esterilidad
sterile; γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile
calidad
tissue-culture treated
Características
lid
skirt
envase
case of 50 (individually wrapped)
fabricante / nombre comercial
Corning 3799
tamaño
96 wells
pocillo diám.
6.4 mm
pocillo volumen
330 μL
pocillo volumen de trabajo
75-200 μL
color
clear
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
Los anillos en la tapa impiden la contaminación cruzada. Todas las placas tienen un tamaño uniforme y un cordón elevado para ayudar al apilamiento. Los códigos alfanuméricos proporcionan una buena identificación. Poliestireno, salvo que se indique lo contrario.
Características y beneficios
  • Corning® 96 well microplates support various application requirements.
  • Tissue culture-treated (TC-treated) polystyrene surface is used for the attachment and growth of anchorage-dependent cells.
  • The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amy M Smith et al.
Movement disorders : official journal of the Movement Disorder Society, 33(10), 1580-1590 (2018-10-09)
Although primarily a neurodegenerative process, there is increasing awareness of peripheral disease mechanisms in Parkinson's disease. To investigate disease processes in accessible patient cells, we studied peripheral blood mononuclear cells in recently diagnosed PD patients and rapid eye movement-sleep behavior