CLS3512
Corning® Costar® TC-Placas multipocillo tratadas
size 12 wells, clear polystyrene plate, flat bottom, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
Sinónimos:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
US$ 198,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 198,00
Materiales
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom
round clear wells
descripción
growth area 3.8 cm2
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
fabricante / nombre comercial
Corning 3512
tamaño
12 wells
pocillo diám.
22.1 mm
pocillo volumen
6.9 mL
pocillo volumen de trabajo
0.76-1.14 mL
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)