CLS3470
Corning® Transwell® 24 well plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, round wells, polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET), flat bottom wells clear sterile, case of 48, pack of 12
Sinónimos:
cell culture inserts, plate inserts, tissue culture dishes, tissue culture plates
Seleccione un Tamaño
US$ 153,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 153,00
Productos recomendados
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de poliéster Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell with 0.4 μm pore polyester membrane insert, TC-treated, sterile, 48/cs
Materiales
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane (Polyethylene Terephthalate (PET)
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
skirt
envase
pack of 12
case of 48
fabricante / nombre comercial
Corning 3470
volumen de trabajo plaquita
0.1 mL
membrana diám.
6.5 mm
membrana grosor
10 μm
tamaño
24 wells
superficie
0.33 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
0.6 mL
color
clear
tamaño de poro
0.4 μm
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
- Membrana de poliéster transparente de 10μm de grosor
- Tratada para una fijación celular óptima
- 12 Plaquitas empaquetadas en una placa de 24 pocillos, 4 placas por caja
- Excelente visibilidad bajo el microscopio de contraste de fase
- Método de esterilización mediante radiación gamma
Proporcionan una excelente visibilidad celular bajo el microscopio de contraste de fase y permiten la evaluación de la viabilidad celular y de la formación de monocapas.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)