CLS3381
Soportes permeables Corning® HTS Transwell® 96 pocillos
HTS Transwell-96 Permeable Support with 0.4 μm pore, polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 1/cs
Sinónimos:
corning transwell, transwell corning
Seleccione un Tamaño
US$ 162,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 162,00
Fecha estimada de envío27 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
plate format: 96 well
envase
case of 1
pack of 1
fabricante / nombre comercial
Corning 3381
volumen de trabajo plaquita
0.08 mL
membrana diám.
4.26 mm
membrana grosor
10.0 μm
tamaño
96 wells
superficie
0.14 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
0.235 mL
color
clear plate
tamaño de poro
0.4 μm pore size
idoneidad
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descripción general
- Product includes Transwell® unit (1 integral tray with 96 wells), reservoir plate (for cell growth steps), receiver plate (96 wells for growth or assay steps) and 2 sterile lids; 1 set per case
- 0.4 μm pore size PC (polycarbonate) membrane
- Membrane is treated for optimal cell attachment
- Cell growth area is 0.143 cm² which is 20-50% greater than other brands
- Large apical and basolateral access ports
- Automation optimized design with multi-channel feeder ports, improved gripping surface and bar coding
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)