CLS3378
Corning® HTS Transwell®-24 well permeable supports
HTS Transwell-24 units w/ 0.4 μm pore polyester membrane and 6.5 mm inserts, TC-treated, sterile, 12/cs
Sinónimos:
corning transwell, transwell corning
Seleccione un Tamaño
US$ 1.800,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 1.800,00
Productos recomendados
Materiales
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polyester membrane
round wells
descripción
12 HTS Transwell-24 units loaded into twelve 24 well plates
esterilidad
sterile
Características
lid
plate format: 24 wells
envase
case of 12
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 3378
volumen de trabajo plaquita
0.1 mL
membrana grosor
10 μm
tamaño
24 wells
superficie
0.33 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
0.6 mL
color
clear
tamaño de poro
0.4 μm pore size
idoneidad
suitable for (cell culture applications; optimal for cell attachment)
tipo de unión
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorías relacionadas
Descripción general
Features and Benefits:
- Treated for optimal cell attachment
- 0.4 μm to 3 μm pore polycarbonate or polyester membrane
- Reservoirs may be purchased separately
- Sterilized by gamma radiation
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)