Documentos clave
CLS3458
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size round wells, clear wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 12, case of 24
Sinónimos:
cell culture inserts, cell culture plate, cell culture plates, corning plates
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.13
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Plaquitas para cultivo celular con membrana de policarbonato Corning® Transwell®, 6.5 mm Transwell Inserts with 8.0 μm pore polycarbonate membrane coated w/ Cultrex BME, w/lid, sterile, 24/cs
Materiales
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
polycarbonate membrane
round wells
esterilidad
sterile
Características
lid
envase
pack of 12
case of 24
fabricante / nombre comercial
Corning 3458
disponibilidad
not available in EU
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
volumen de trabajo plaquita
0.1 mL
membrana diám.
6.5 mm
tamaño
24 wells
superficie
0.33 cm2 , cell growth area
pocillo volumen de trabajo
0.6 mL
color
translucent
tamaño de poro
8.0 μm
temp. de almacenamiento
15-25°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Las plaquitas para cultivo celular Transwell son cómodas unidades de soporte permeables y fáciles de utilizar para el estudio de líneas celulares tanto dependientes como independientes de anclaje. Se caracterizan por una membrana de policarbonato trasparente de 10 μm disponible en una variedad de tamaños de poro. Las plaquitas Transwell son tratadas para una fijación celular óptima Las células deben ser teñidas para poder visualizarse. La membrana de PC es compatible con la mayor parte de los fijadores y colorantes orgánicos.
  • 10 μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Aseptically coated with Cultrex Basement Membrane Extract (BME), a soluble form of extracellular matrix purified from EHS turmors.
  • Ideal for cell invasion experiments
FOR U.S. CUSTOMERS ONLY
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of