Merck
G1393
Sigma-Aldrich
Bovine Gelatin
Gelatin solution
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
from bovine hide, Type B, liquid, suitable for cell culture
Seleccione un Tamaño
20 ML
US$ 33,40
100 ML
US$ 96,10
US$ 33,40
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 ML
US$ 33,40
100 ML
US$ 96,10
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
US$ 33,40
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Gelatina solution, Type B, 2% in H2O, tissue culture grade, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
bovine hide
Quality Level
sterility
sterile
type
Type B
product line
BioReagent
form
solution
packaging
pkg of 100 mL
pkg of 20 mL
concentration
2% in H2O, tissue culture grade
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
surface coverage
100‑200 μg/cm2
impurities
endotoxin, tested
solubility
water: soluble
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
La gelatina es una mezcla heterogénea de proteínas hidrosolubles de elevados pesos moleculares promedio, presentes en el colágeno. Las proteínas se extraen hirviendo en agua la piel, los tendones, los ligamentos, los huesos, etc.. La gelatina de tipo A procede de tejido curado con ácido. La B procede de tejido curado con cal. Es un hidrocoloide y es rica en glicina, prolina e hidroxiprolina, que imparte estabilidad estructural. Se sintetiza a partir de la digestión alcalina del colágeno procedente de la piel bovina y se conoce como tipo B. La gelatina tiene muchas aplicaciones en la industria alimentaria.[1] Adopta la estructura de una bobina aleatoria después de la digestión del colágeno helicoidal triple.[2] La fuente más común para la producción industrial de gelatina son los productos secundarios de las matanzas. La gelatina de tipo A y la de tipo B difieren en su pH isoeléctrico.[3] Este producto se recomienda para utilizar como sustrato de cultivo celular a 1-5 μg/cm2 o 0,5-50 μg/ml. La concentración óptima depende del tipo de célula, así como de la aplicación y los objetivos experimentales.
application
La disolución de gelatina se ha utilizado:
  • para recubrir las placas de cultivo celular utilizadas para el cultivo de células madre embrionarias,[4] el cultivo de células testiculares[5] y las rosetas neurales.[6]
  • en el recubrimiento de los cultivos celulares para mejorar la adherencia de las células
  • en la PCR para estabilizar la ADN polimerasa Taq
  • como reactivo de bloqueo en transferencias western
  • en el ELISA
  • en inmunoquímica
  • como componente de los medios para diferenciación de especies en bacteriología
  • para estudiar los cambios inducidos por ácidos grasos de cadena larga en la expresión génica en monocitos cardíacos neonatales
  • para probar la movilización del endotelio capilar in vitro inducida por efectores de la angiogénesis in vivo
Biochem/physiol Actions
La gelatina tiene propiedades gelificantes y exhibe un comportamiento de superficie que permite su uso en espumas y adhesiones.[3] También sirve como clarificante en los zumos de fruta.[1] Es una proteína digestible y sirve como aglutinante, espesante, estabilizante y emulsificante en la industria alimentaria.[7] Como polímero biocompatible, se ha utilizado como vehículo de administración de biomoléculas activas y la generación de armazones para aplicaciones de ingeniería de tejidos.
Caution
La gelatina seca, cuando se conserva en recipientes herméticos a temperatura ambiente, permanecerá inalterada durante muchos años. Cuando se calienta a 100°C en presencia de aire, se hincha, se vuelve blanda y se desintegra en una masa carbonácea con desprendimientos de bases piridina y amoníaco.
Preparation Note
Este producto procede de piel de bovino curada con cal, y es una disolución al 2 % en agua.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Gelatin, source, extraction and industrial applications
Mariod AA and Fadul H
Acta Scientiarum Polonorum. Technologia Alimentaria, 12(2), 135-147 (2013)
Mutations in LRRK2 impair NF-kappaB pathway in iPSC-derived neurons
de Maturana RL, et al.
Journal of Neuroinflammation, 13(1), 295-295 (2016)
The TGFbeta pathway is a key player for the endothelial-to-hematopoietic transition in the embryonic aorta
Lempereur A, et al.
Developmental Biology, 434(2), 292-303 (2018)
Optimal culture conditions are critical for efficient expansion of human testicular somatic and germ cells in vitro
Gat I, et al.
Fertility and Sterility, 107(3), 595-605 (2017)
Prajakta Oak et al.
EMBO molecular medicine, 9(11), 1504-1520 (2017-09-20)
Neonatal chronic lung disease (nCLD) affects a significant number of neonates receiving mechanical ventilation with oxygen-rich gas (MV-O
Artículos
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolos
This gelatin coating protocol for cell culture applications offers information regarding types of gelatin, surface coverage concentration, and tips for optimization.
Questions
  1. What is the molecular weight of this Gelatin?
    1 answer
    1. The molecular weight of this product has not been evaluated, However, the molecular weight is closely related to the Bloom Number. The estimated ranges are as follows:
      Bloom Number Average Molecular Mass (Da)
      50−125 (Low Bloom) 20,000−25,000
      175−225 (Medium Bloom) 40,000−50,000
      225−325 (High Bloom) 50,000−100,000
      Please see the link below to review the general datasheet for Gelatin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/333/625/g9382pis.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 2 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. London, U.K.
    • Reviews 3
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Good, cheap option for coating culture dishes/plates for endothelial cell culture assays
    Good, cheap option for coating culture dishes/plates for endothelial cell culture assays when concerned about them detaching e.g. under lower serum conditions. Be sure to warm it up to room temp or 37ºC before attempting to aliquot and dilute as it is almost solid at 4ºC.
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review