The Millicell Cell Culture Insert, 30 mm, hydrophilic PTFE, 0.4 µm has the following specifications:
Height (including feet):
•12 mm: 1.0 cm
•30 mm: 1.3 cm
Height of Feet:
•12 mm: 1–2 mm
•30 mm: 1–2 mm
PICM03050
Plaquitas verticales para cultivo celular Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, transparent PTFE membrane, hydrophilic, H 13 mm, size 6 wells, sterile
Sinónimos:
Plaquita Millicell para cultivo celular, 30 mm, PTFE hidrófila, 0,4 µm, placa para cultivo de tejido, plaquita para cultivo de tejidos, plaquita permeable para cultivo, plaquitas para cultivo celular
About This Item
Productos recomendados
material
polystyrene housing
transparent PTFE membrane
Quality Level
sterility
ethylene oxide treated
sterile
feature
hydrophilic
packaging
pack of 50
manufacturer/tradename
Millicell®
parameter
50 °C max. temp.
technique(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
H
13 mm
diam.
30 mm
filtration area
4.2 cm2
size
6 wells
surface area
4.2 cm2
working volume
1.5 mL
color
transparent membrane, when wetted
matrix
Biopore™
pore size
0.4 μm
binding type
low binding surface
detection method
fluorometric
shipped in
ambient
General description
Con las plaquitas Millicell®, las células de fijación o suspensión pueden acceder a los medios desde sus lados apical y basolateral. Crecimiento, estructura y función celulares que imitan más estrechamente lo que ocurre in vivo. Además, las plaquitas Millicell® hacen posible el estudio de ambos lados de la monocapa celular.
Plaquitas de píe Millicell:®
-Promueve un crecimiento celular excelente y proporciona una oportunidad excepcional para realizar estudios celulares
Tipo de membrana:
Membrana Biopore (PTFE hidrófila)
- Para baja adsorción de proteínas, ver células vivas y aplicaciones de inmunofluorescencia
Aplicaciones
Fijación celular, crecimiento celular, diferenciación celular, inmunocitoquímica
Application
Cultivo celular
Packaging
Protocolos
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
-
What is the height from the plate to the bottom of the insert (height of the feet) for the product KD PICM03050?
1 answer-