Merck
C9584
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B from porcine pancreas
lyophilized powder
Sinónimos:
Peptidyl-L-lysine(L-arginine) hydrolase, Protaminase
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 112,00
5 MG
US$ 422,00
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 112,00
5 MG
US$ 422,00
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.54
US$ 112,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
origen biológico
Porcine pancreas
grado
Proteomics Grade
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥125 units/mg protein
mol peso
34,000 Da± 600
purificado por
affinity chromatography
composición
Protein, 40-70%
actividad extraña
carboxypeptidase A ≤1%
chymotrypsin ≤0.1%
trypsin ≤5%
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
Clave InChI
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Carboxypeptidase B has been used in a study to develop a non-invasive pregnancy assay for use in both captive and wild polar bears. Carboxypeptidase B has been used in a study that identified new potential biomarkers of acute pancreatitis.
The enzyme from Sigma has been used to develop homogeneous time-resolved fluorescence (HTRF) assay for measuring carboxypeptidase B activity in a miniaturized high-throughput screening format.[1] It has been used to evaluate the impact of the C-terminal lysine(s) in human plasminogen binding to Bifidobacterium. The effect of treatment with carboxypeptidase B, which is a C-terminal lysine-specific endopeptidase, is measured using flow cytometry analysis.[2]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Carboxypeptidase B is a proteolytic enzyme capable of rapidly hydrolyzing peptide bonds to release certain carboxyl-terminal basic amino acids from peptides and proteins. Its molecular mass is 34,300±600 Da. It contains one non-dialyzable gram atom of zinc per mole. The enzyme activity is inhibited by metal chelating agents 1, 10-phenanthroline, 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid, and 2,2′-dipyridyl.[3]
Envase
Package size based on protein content
Definición de unidad
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of hippuryl-L-arginine per min at pH 7.65 at 25 °C.
Forma física
Contains HEPES buffer salts, zinc chloride and carbohydrate
Nota de preparación
Treated with protease inhibitor, AEBSF, to eliminate serine protease activity.
Nota de análisis
Protein determined by biuret.
sustrato
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Andrew Lee et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(18), 11560-11574 (2011-08-13)
This article describes the use of capillary electrophoresis (CE) to examine the influence of different cations (C(+); C(+) = Na(+) and tetra-n-alkylammonium, NR(4)(+), where R = Me, Et, Pr, and Bu) on the rates of denaturation of bovine carbonic anhydrase
E Curry et al.
Theriogenology, 78(2), 308-314 (2012-04-28)
Currently, there is no method of accurately and non-invasively diagnosing pregnancy in polar bears. Specific proteins may exhibit altered profiles in the feces of pregnant bears, but predicting appropriate candidate proteins to investigate is speculative at best. The objective of
Marco Candela et al.
Journal of bacteriology, 189(16), 5929-5936 (2007-06-15)
Bifidobacteria constitute up to 3% of the total microbiota and represent one of the most important health-promoting bacterial groups of the human intestinal microflora. The presence of Bifidobacterium in the human gastrointestinal tract has been directly related to several health-promoting
Laboratory diagnosis of acute pancreatitis: in search of the Holy Grail.
Lippi, G. et al.
Clinical Laboratory Science : Journal of the American Society For Medical Technology, 49, 18-31 (2012)
Marc Ferrer et al.
Analytical biochemistry, 317(1), 94-98 (2003-05-06)
An epitope-unmasking, homogeneous time-resolved fluorescence (HTRF) assay has been developed for measuring carboxypeptidase B (CPB) activity in a miniaturized high-throughput screening format. The enzyme substrate (biotin-RYRGLMVGGVVR-OH) is cleaved by CPB at the C terminus, causing release of the C-terminal Arg
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Chciałam zapytać jak przygotować roztwór Carboxypeptidase B from porcine, który występuje w postaci liofilizowanego proszku? Jest dostępna instrukcja?
    1 answer
    1. This product contains HEPES buffer salts and a stabilizing carbohydrate component. The material may be reconstituted in water at 1mg/mL. Solution stability studies have not been performed, however, the stock solution is expected to be stable for 1 - 2 months when aliquoted and stored at −20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles. A datasheet is not available for this product. Please see the link below to review the enzyme assay protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/198/734/c9584enz.pdf
      Helpful?
  2. Can Product C9584, Carboxypeptidase B from porcine pancreas be used to remove basic C-terminal residues of tryptic peptides?
    1 answer
    1. The use of Product C9584, Carboxypeptidase B from porcine pancreas to remove basic C-terminal residues of tryptic peptides has been described in the literature.  Please see the following as an example:The Protein Protocols Handbook, J.M. Walker, Ed., pp. 569, Humana Press, Totawa NJ (1996)
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.