Documentos clave
217356
Sigma-Aldrich
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
Sinónimos:
Carboxypeptidase B, Porcine Pancreas
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
Porcine pancreas
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized
actividad específica
≥100 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
pI 
6.0
solubilidad
water: 1 mg/mL
actividad extraña
Carboxypeptidase A <1.0%
Chymotrypsin, none detected
Trypsin ≤5%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
S(Cc3ccccc3)C(=O)C(NC(=O)C2N(CCC2)C(=O)C(NC(=O)C(NC(=O)CCC(=O)O)C)C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C31H38N4O7S/c1-20(32-26(36)15-16-27(37)38)28(39)33-21(2)30(41)35-17-9-14-25(35)29(40)34-24(18-22-10-5-3-6-11-22)31(42)43-19-23-12-7-4-8-13-23/h3-8,10-13,20-21,24-25H,9,14-19H2,1-2H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,40)(H,37,38)
Clave InChI
TWURVFFNODFJBJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Native carboxypeptidase B catalyzes the release of C-terminal from basic amino acids, arginine, lysine, or ornithine from polypeptides. Inhibited by EDTA and other Zn2+ chelators. Has an optimal pH of 7.0-9.0 and a pI of 6.0.
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Definición de unidad
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of Hip-Arg per min at 25°C, pH 7.7.
Forma física
Lyophilized from 360 µM HEPES, 1.41 µM zinc chloride, 1.41 mg/ml Trehalose, pH 7.4.
Reconstitución
Following reconstitution aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Folk, J.E. 1970. Methods Enzymol.19, 504.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable