SAE0046
Carboxypeptidase A from bovine pancreas
(Type II-PMSF treated), ≥20 units/mg protein
Sinónimos:
Carboxypeptidase A, Carboxypolypeptidase, Peptidyl-L-amino-acid hydrolase
Seleccione un Tamaño
US$ 63,40
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 63,40
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
bovine pancreas
Nivel de calidad
Formulario
aqueous suspension
calidad
(Type II-PMSF treated)
actividad específica
≥20 units/mg protein
mol peso
~35 kDa
purificado por
2× crystallization
impurezas
≤0.05 BTEE units/mg protein chymotrpsin
≤10 BAEE units/mg protein trypsin
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Nota de preparación
Nota de análisis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)