Yes, this product is soluble in water at 50 mg/mL at 20 °C.
C6158
Crystal Violet
≥90% purity anhydrous basis, ACS reagent, powder
Sinónimos:
Basic Violet 3, Gentian Violet, Hexamethylpararosaniline chloride, Methyl Violet 10B
Productos recomendados
Nombre del producto
Crystal Violet, ACS reagent, ≥90.0% anhydrous basis
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Ensayo
≥90.0% anhydrous basis
Formulario
powder
pérdida
≤7.5% loss on drying
color
green to very dark green
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L)
mp
205 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 g/L at 27 °C
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
Absorción
passes test
idoneidad
passes test for sensitivity as indicator
espectro de actividad antibiótica
fungi
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Modo de acción
cell membrane | interferes
enzyme | inhibits
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](/C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
can we make the solution just by dissolving in water?
1 answer-