Saltar a
C4461
Colistina sulfate salt
≥19,000 IU/mg
Sinónimos:
Polimixina E
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 62,50
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 324,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
51102829
eCl@ss:
34050906
EC Number:
215-034-3
NACRES:
NA.85
MDL number:
US$ 62,50
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Utilice el código promocional TXB en el carrito para aplicar un descuento sobre este producto.
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
biological source
microbial
assay
≥19000 IU/mg ((EP, dried substance))
form
powder
specific activity
≥19,000 IU/mg
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
concentration
≤ 100%
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
color
white to off-white
suitability
suitable for microbiological tests
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
application(s)
microbiology
mode of action
cell membrane | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.N1[C@H](C(=O)NCC[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@H](C1=O)CCN)CCN)CC(C)C)CC(C)C)CCN)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)CCCCC(CC)C)CCN)[C@H](O)C)CCN)[C@H](O)C
InChI
1S/C53H100N16O13.H2O4S/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;1-5(2,3)4/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);(H2,1,2,3,4)/t30?,31-,32-,33+,34+,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;/m1./s1
InChI key
ZJIWRHLZXQPFAD-LRYSGCCDSA-N
General description
Estructura química: péptido
Application
El sulfato de colistina se utiliza para permeabilizar las membranas celulares bacterianas y estudiar la hemaglutinación resistente a manosa y la resistencia a antibióticos en ciertos microorganismos, como A. baumannii [1]. Se ha utilizado para estudiar la nefrotoxicidad en riñón de rata [2], y las concentraciones inhibidoras mínimas (MIC), la cinética de letalidad y el efecto posantibiótico (PAE) contra Pseudomonas aeruginosa [3].
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: Se une a los lípidos de la membrana citoplásmica de las bacterias gramnegativas y altera la integridad de la pared celular.
Espectro antimicrobiano: Bacterias gramnegativas
Modo de acción: Se une a los lípidos de la membrana citoplásmica de las bacterias gramnegativas y altera la integridad de la pared celular.
Espectro antimicrobiano: Bacterias gramnegativas Se ha propuesto que la reabsorción renal de colistina puede afectar a los transportadores de cationes orgánicos y a los transportadores de péptidos y que el proceso es sensible al pH [2].
Analysis Note
Libremente soluble en agua, prácticamente insoluble en acetona y etanol (96 %)
Other Notes
Mantenga el recipiente herméticamente cerrado y en un lugar bien ventilado.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C151127655P0972
technique(s)
microbe id | susceptibility testing: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
mode of action
cell membrane | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
suitability
suitable for microbiological tests
suitability
-
suitability
-
suitability
-
hcodes
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. 1. What is the solubility of this antibiotic in water? How many mg of the substance can dissolve in 1 mL of water? 2. After preparing a diluted solution of the antibiotic in water, where should it be stored, and what is the recommended storage duration?
    1 answer
    1. This material is quite soluble in water. The rate of solubility in water has not been established. However, other sources report rates up to 560 mg/mL. Solutions prepared in water are stable when refrigerated at 2-8 °C for at least 60 days. Avoid storing solutions prepared in isotonic buffers, as the literature indicates a possible increase in the rate of decomposition.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. what is potency in microgram/mg?
    1 answer
    1. As per the International Standard Preparation (1968), for comparative purposes, each microgram (ug) of colistin base is equivalent to 30 units. As an example, a lot reporting an activity of 22,891 units/mg would have the equivalent of 763 ug of colistin base per mg solid. This product has a minimum activity specification of 19,000 IU/mg, which equates to 633 ug colistin base per mg solid. The activity is reported on a lot specific basis on the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate.
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4461#product-documentation
      Helpful?
  5. What is the recommended storage temperature for the powder after opening the bottle and weighing 10 mg?
    1 answer
    1. The product should be stored at 2-8°C both before and after it is opened.
      Helpful?
  6. May you please indicate if this product is from a biological source or if it is synthesized? Many thanks
    1 answer
    1. Currently, this product is produced from an animal component free microbial fermentation process. A lot specific Certificate of Origin can be supplied by our Technical Service team who can assist you with further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight?
    1 answer
    1. The average molecular weight is 1155.4 g/mol.
      Helpful?
  8. After opening the bottle and weigh 10 mg of powder what about storage of powder after opening in refrigerator or no ?
    1 answer
    1. This product should be stored in 2-8°C before and after opening.