Documentos clave
1.01408
Supelco
Crystal violet (C.I. 42555)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Crystal violet (C.I. 42555), Hexamethylenepararosaniline chloride, Gentian violet (C.I. 42555), Hexamethyl-p-rosanilinium, Methyl violet 10 B
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H30ClN3
Número de CAS:
Peso molecular:
407.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116130
Número índice de la CE:
208-953-6
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Crystal violet (C.I. 42555), indicator ACS,Reag. Ph Eur
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Formulario
solid
potencia
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
composición
dye content, ≥90% spectrophotometric assay (calc. on dried substance)
impurezas
<0.10% Michler′s ketone
pérdida
≤7.5% loss on drying, 110°C, 4 h
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
189-194 °C
solubilidad
10 g/L
densidad
1.19 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
220‑400 kg/m3
λmáx.
589-594 nm in water
cociente de absorbancia
0.98-1.20 (Ratio, E (lambdamax - 15 nm)/E (lambdamax +  15 nm))
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Cl-].N(C)(C)c1ccc(cc1)[C+](c3ccc(cc3)N(C)C)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C25H30N3.ClH/c1-26(2)22-13-7-19(8-14-22)25(20-9-15-23(16-10-20)27(3)4)21-11-17-24(18-12-21)28(5)6;/h7-18H,1-6H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
ZXJXZNDDNMQXFV-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Dye content (spectrophotometrically; calc. on dried substance): ≥ 90.0%
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorbance characteristics (Ratio,E (λmax - 15 nm)/E (λmax +  15 nm)): 0.98 - 1.20
Absorption maximum λmax. (water): 589 - 594 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.002 g/l; water): 2000 - 2450
TLC-Test: passes test
Michler`s ketone: <0.10%
Loss on drying (110 °C, 4 h): ≤ 7.5%
Suitability as indicator (ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph. Eur.): passes test
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable