Quantitative purity testing is not performed on this product. The minimum activity is 11,500 units per milligram. The maximum allowable related substances is 5.5%. These values vary from lot to lot and are reported in the product Certificate of Analysis. The amount of powder in each vial may be determined by dividing the number of units in a given package size by the lot specific activity results. For example, 10000000 units / 11500 IU per milligram = 869.6 mg per vial. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c1511#product-documentation
C1511
Colistin sodium methanesulfonate
~11,500 U/mg
Sinónimos:
Colimycin sodium methanesulfonate, Methanesulfonic acid derivative of Polymyxin E, Polymyxin E sodium methanesulfonate
Formulario
powder
actividad específica
~11,500 U/mg
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
espectro de actividad antibiótica
Gram-negative bacteria
Modo de acción
cell membrane | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O.CCC(C)CCCCC(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CCN)C(=O)N[C@H]1CCNC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCN)NC(=O)[C@@H](CCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCN)NC1=O)C(C)O
InChI
1S/C53H100N16O13.5CH4O3S.5Na/c1-9-30(6)12-10-11-13-41(72)60-33(14-20-54)48(77)69-43(32(8)71)53(82)65-36(17-23-57)45(74)64-38-19-25-59-52(81)42(31(7)70)68-49(78)37(18-24-58)62-44(73)34(15-21-55)63-50(79)39(26-28(2)3)67-51(80)40(27-29(4)5)66-46(75)35(16-22-56)61-47(38)76;5*1-5(2,3)4;;;;;/h28-40,42-43,70-71H,9-27,54-58H2,1-8H3,(H,59,81)(H,60,72)(H,61,76)(H,62,73)(H,63,79)(H,64,74)(H,65,82)(H,66,75)(H,67,80)(H,68,78)(H,69,77);5*1H3,(H,2,3,4);;;;;/q;;;;;;5*+1/p-5/t30?,31-,32-,33+,34-,35+,36+,37+,38+,39+,40-,42+,43+;;;;;;;;;;/m1........../s1
Clave InChI
WSDSONZFNWDYGZ-BKFDUBCBSA-I
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Gram-negative bacteria.
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
How I can convert U/mg (specific activity of this product) to mg/mg? Thanks
1 answer-