Merck
C5791
Closures for 25 mm culture tubes, disposable
natural
Sinónimos:
closure cap, closure caps
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 88,90
500 EA
US$ 329,00
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 88,90
500 EA
US$ 329,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.22
US$ 88,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
descripción
Autoclavable
color
natural
Descripción general
  • Closures for 25 mm culture tubes, disposable made of polypropylene.
  • Natural color.
  • Available as a pack of 100 and 500 units.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Questions
  1. I am looking for a 25 mm outside by 100 MM long tube. Either Glass or Poly. Can you help me out?
    1 answer
    1. A 25 mm x 100 mm tube is not available at this time, however there are several longer options that may be of interest. Please see the following products below:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/z681784
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/cls982525x