Saltar a
C1934
Magenta 2-way cap
natural
Sinónimos:
test tube cap, test tube caps
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 95,80
500 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 353,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Color:
natural
US$ 95,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
color
natural
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
General description
  • Magenta 2-way cap is made of polypropylene.
  • 25 mm diameter x 31 mm height.
  • Works in conjunction with 25 mm Test Tubes.
  • Drip Ring minimizes contamination by preventing condensation between the test tube and cap wall.
  • Cap groove accommodates filter to eliminate contamination by purifying incoming air.
  • Flexible ribs.
  • Visually transparent.
  • Autoclavable and reusable.
Legal Information
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
CLS9999913CLS9999915CLS9944720
color
natural
color
-
color
-
color
clear
compatibility
for use with 25 mm culture tubes
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)