Documentos clave
CLS985025
Pyrex® flat bottom culture tube, rimless
capacity 39.0 mL
Sinónimos:
culture tubes, test tubes, Corning® 9850
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
pack of 36 ea
case of 72
fabricante / nombre comercial
Corning 9850-25
capacidad
39.0 mL
diám. × L
25 mm × 100 mm
color
clear
idoneidad
suitable for (plant culture)
Descripción general
Ideal for plant tissue culture and general culture work. The flat bottom facilitates use with agar slants.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)