Documentos clave
CLS2679738
Corning® PP closures for cell culture tubes and flasks
Sinónimos:
cell culture flask caps, cell culture tube caps
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 87,80
US$ 87,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 87,80
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 87,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
polypropylene
descripción
fits neck O.D. 38 mm
esterilidad
non-sterile
Características
reusable
envase
case of 100
pack of 50
fabricante / nombre comercial
Corning 26797-38
color
natural
Descripción general
These Corning natural polypropylene closures are designed for culture tubes and flasks with long rimless 38mm O.D. necks. Closure offers two positions: open for gas exchange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination. Closures are autoclavable at 121°C.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)