Merck
C5236
Sigma-Aldrich
CelLytic IB Inclusion Body Solubilization Reagent
Seleccione un Tamaño
25 ML
US$ 117,00
100 ML
US$ 371,00
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 ML
US$ 117,00
100 ML
US$ 371,00
About This Item
Código UNSPSC:
41116134
NACRES:
NA.56
US$ 117,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
CelLytic IB was designed to solubilize protein aggregates called inclusion bodies, which are formed in bacteria when recombinant proteins are overexpressed. CelLytic IB was formulated to solubilize the protein of interest for immediate analysis of protein content or refolding procedures.
Información legal
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)