PROTMEM
ProteoPrep® Membrane Extraction Kit
Seleccione un Tamaño
US$ 466,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 466,00
Productos recomendados
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Innovative detergent preparations - Improved solubility allows for higher protein loads and greater visibility of low abundance proteins in 2D gels.
- Two pre-mixed solubilization solutions - Removes interfereing non-membrane proteins prior to extractions, resulting in uncluttered 2D arrays.
- Pre-measured reducing & alkylating reagents - Easy-to-use reagents provide improved IEF resolution.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Punto de inflamabilidad (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
86 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)