C4992
Carboxyatractyloside potassium salt
≥98% (HPLC), from Xanthium sibiricum, solid
Sinónimos:
C-ATR, CAT
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Xanthium sibiricum
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]/D -34 to -48°, c = 0.5 in water
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white
solubilidad
H2O: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.