G7127
5′-difosfato de guanosina sodium salt
Type I, ≥96% (HPLC)
Sinónimos:
GDP
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
type
Type I
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O)c2N1
InChI
1S/C10H15N5O11P2.Na.H/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(25-9)1-24-28(22,23)26-27(19,20)21;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;
InChI key
PVMPTWQLNDHIEV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
- en análisis funcionales del GTPγ-35S
- en la unión funcional del (3-tiol) trifosfato de guanosina-5′-O (GTPγS) estimulada por el agonista Y1
- en la expresión y la purificación de proteínas recombinantes
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Los clientes también vieron
Protocolos
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.