P9625
Phenazine methosulfate
powder, electron acceptor
Sinónimos:
5-Methylphenazinium methyl sulfate, N-Methylphenazonium methyl sulfate, PMS
Seleccione un Tamaño
US$ 74,90
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 74,90
Disponible para envío el08 de abril de 2025Detalles
Productos recomendados
Nombre del producto
Phenazine methosulfate,
Formulario
powder
λ
0.01 g/L in H2O, 1 cm path
Absorción UV
λ: 387.5 nm Amax
espectro de actividad antibiótica
fungi
Modo de acción
DNA synthesis | interferes
cell membrane | interferes
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COS([O-])(=O)=O.C[n+]1c2ccccc2nc3ccccc13
InChI
1S/C13H11N2.CH4O4S/c1-15-12-8-4-2-6-10(12)14-11-7-3-5-9-13(11)15;1-5-6(2,3)4/h2-9H,1H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
Clave InChI
RXGJTUSBYWCRBK-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Aplicación
Phenazine methosulfate has been used:
- as a component of succinate dehydrogenase enzyme substrate solution[2]
- to induce superoxide radical generation in red blood cell suspensions and to study its influence on RBC deformability[3]
- as a component of complex II histochemistry media[4]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research