C2522
Carbonic Anhydrase Isozyme II from bovine erythrocytes
lyophilized powder, ≥3,000 W-A units/mg protein
Sinónimos:
Carbonate Dehydratase, Carbonate Hydrolyase, Carbonic Anhydrase II
Productos recomendados
origen biológico
bovine erythrocytes
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥3,000 W-A units/mg protein
mol peso
30 kDa
pI
~5.9
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Objective: To standardize a procedure for the enzymatic assay of Carbonic Anhydrase (EC 4.2.1.1) for Wilbur-Anderson Units.