Saltar a
C7025
Anhidrasa carbónica from bovine erythrocytes
BioReagent, suitable for GFC marker
Sinónimos:
Carbonato deshidratasa, Carbonato hidrolasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 vial
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 135,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.25
EC Number:
232-576-6
MDL number:
Número CE:
US$ 135,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
mol wt
~29,000
packaging
vial of 15 mg
suitability
suitable for GFC marker
storage temp.
−20°C
Application
Carbonic Anhydrase from bovine erythrocytes is a bioreagent used in gel filtration chromatography, protein chromatography and plasma and blood proteins. Carbonic anhydrase has been used to study compounds widely known to have anticancer properties against human cancers and that act as diuretic, antibacterial, antifungal, antitubercular and leishmanicidal agents.
Gel filtration molecular weight marker
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C3934C5024C2273
suitability
suitable for GFC marker
suitability
-
suitability
suitable for marker for electrophoresis (non-denaturing PAGE)
suitability
-
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mol wt
~29,000
mol wt
30 kDa
mol wt
~29 kDa
mol wt
~29 kDa
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)