E6126
Enolase from baker′s yeast (S. cerevisiae)
lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
Sinónimos:
2-Phospho-D-glycerate hydro-lyase, Phosphopyruvate hydratase
Seleccione un Tamaño
US$ 138,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 138,00
Productos recomendados
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥50 units/mg protein
mol peso
93 kDa
composición
Protein, 50-80% modified Warburg-Christian
solubilidad
15 mM Tris HCl, pH 7.4: soluble 1.0 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)