Merck
G8877
Sigma-Aldrich
Guanosina 5′-trifosfato sodium salt hydrate
Guanosine 5′-triphosphate sodium salt hydrate
≥95% (HPLC), powder
Sinónimos:
GTP
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 47,40
25 MG
US$ 186,00
250 MG
US$ 325,00
100 MG
US$ 436,00
1 G
US$ 918,00
US$ 47,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 47,40
25 MG
US$ 186,00
250 MG
US$ 325,00
100 MG
US$ 436,00
1 G
US$ 918,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Número de CAS:
Peso molecular:
523.18 (free acid basis)
Beilstein:
3585677
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106305
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.77
US$ 47,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
color
white
solubilidad
H2O: 50 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Clave InChI
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Información sobre el gen
human ... HRAS(3265)
Categorías relacionadas
Aplicación
La sal de sodio hidratada del 5′-trifosfato de guanosina se ha utilizado:
  • en la preparación de los reactivos de platinado de peroxidasa de rábano picante (HRP)-modificada[1]
  • en los registros de pinza de voltaje de célula completa[2]
  • en la inhibición in vitro de la transglutaminasa (tTG)[3]
Acciones bioquímicas o fisiológicas
El GTP actúa como un portador de fosfatos y pirofosfatos en la canalización de la energía química en vías biosintéticas específicas. El GTP activa las proteínas G de transducción de la señal que intervienen en varios procesos celulares, como la proliferación, la diferenciación y la activación de diversas cascadas de cinasas intracelulares. La proliferación y la apoptosis están reguladas en parte por la hidrólisis del GTP por las GTPasas pequeñas Ras y Rho. Otro tipo de GTPasa pequeña, la Rab, desempeña un papel en el acoplamiento y la fusión de las vesículas, y puede también participar en la formación vesicular. Además de su papel en la transducción de la señal, el GTP actúa también como un precursor rico en energía de las unidades mononucleotídicas en la biosíntesis enzimática del ADN y el ARN.
Características y beneficios
Este compuesto es un producto destacado para la investigación de los nucleótidos cíclicos. Pulse aquí para descubrir más productos de nucleótidos cíclicos destacados. Encontrará más información sobre moléculas bioactivas pequeñas para otras áreas de investigación en sigma.com/discover-bsm.
Nota de preparación
Preparado mediante fosforilación enzimática del 5′-GMP.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Flufenamic acid affects multiple currents and causes intracellular Ca2+ release in Aplysia bag cell neurons
Gardam K E, et al.
Journal of Neurophysiology, 100(1), 38-49 (2008)
T cells from celiac disease lesions recognize gliadin epitopes deamidated in situ by endogenous tissue transglutaminase
Molberg O, et al.
European Journal of Immunology, 31(5), 1317-1323 (2001)
Feng Rao et al.
Analytical biochemistry, 389(2), 138-142 (2009-03-31)
The cyclic dinucleotide c-di-GMP is a widespread bacterial messenger molecule with potential application as a therapeutic agent for treating bacterial infection. Current enzymatic synthesis of c-di-GMP using mesophilic diguanylate cyclase (DGC) proteins suffers from low production yield due to protein
Benjamin Judkewitz et al.
Nature protocols, 4(6), 862-869 (2009-05-16)
In order to link our knowledge of single neurons with theories of network function, it has been a long-standing goal to manipulate the activity and gene expression of identified subsets of mammalian neurons within the intact brain in vivo. This
Christopher Kesten et al.
Nature communications, 10(1), 857-857 (2019-02-23)
Microtubules are filamentous structures necessary for cell division, motility and morphology, with dynamics critically regulated by microtubule-associated proteins (MAPs). Here we outline the molecular mechanism by which the MAP, COMPANION OF CELLULOSE SYNTHASE1 (CC1), controls microtubule bundling and dynamics to
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Protocolos
HPLC Analysis of GMP, GDP and GTP on SeQuant ZIC-HILIC
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
Questions
  1. Can assistance be provided in sourcing ATP and GTP for establishing an in vitro translation system from plant cells?
    1 answer
    1. Upon verification, there is currently no validated ATP or GTP product for in vitro translation application available. However, according to the following publication, ATP (cat#A2383) and GTP (cat#G8877) seem to work well for in vitro transcription and translation systems.
      Reference: Polyvinylsulfonic acid: A Low-cost RNase inhibitor for enhanced RNA preservation and cell-free protein translation
      Bioengineered. 2018 Jan 1;9(1):90-97. doi: 10.1080/21655979.2017.1313648. Epub 2017 Jun 29.PMID: 28662363
      Helpful?
Reviews
Active Filters
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    It is a high quality product and can be use for research purposes.
    Excellent product and I use it to measure GTPase activity.