Merck
17134
Millipore
CPC-Agar (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Sinónimos:
Cellobiose Polymyxin Colistin Agar (Base)
Seleccione un Tamaño
100 G
US$ 326,00
US$ 326,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
US$ 326,00
About This Item
Código UNSPSC:
41171606
NACRES:
NA.74
US$ 326,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
composición
agar, 15 g/L
beef extract, 5 g/L
bromothymol blue, 0.04 g/L
cellobiose, 15 g/L
cresol red, 0.04 g/L
peptic digest of animal tissue, 10 g/L
sodium chloride, 20 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
pH final
7.6±0.2 (25 °C)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
selective and differential for Vibrio spp.
Descripción general
Cellobiose-polymyxin B-colistin(CPC) agar is a medium used for the isolation and differentiation of Vibrio vulnificus in laboratory testing.[1]
Aplicación
for the cultivation and identification of Vibrio species from foods
Nota de preparación
Suspend 32.54 g in 500 ml of distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 121°C for 15 minutes. Cool to 45°C and aseptically add reconstituted contents of 1 vial of CPC Supplement (Cat. No. 17137). Mix well.
Nota al pie de página
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Improved isolation of Vibrio vulnificusfrom seawater and sediment with cellobiose-colistin agar.
H?i L, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 64(5), 1721-1724 (1998)