C-12212
Human Dermal Microvascular Endothelial Cells (HDMEC)
Adult, 500,000 cryopreserved cells
Sinónimos:
HDMEC, Microvascular Endothelial Cells
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
human dermis (adult)
envase
pkg of 500,000 cells
morfología
( endothelial)
técnicas
cell culture | mammalian: suitable
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−196°C
Descripción general
Origen línea celular
Aplicación
Calidad
Advertencia
Rutina de subcultivo
Otras notas
Productos recomendados
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Protocolos
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenido relacionado
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.