C0483
Z-Leu-Leu-Glu-7-amido-4-methylcoumarin
≥95%, solid
Sinónimos:
Cbz-Leu-Leu-Glu-AMC, Z-LLE-AMC
Seleccione un Tamaño
US$ 520,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 520,00
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C35H44N4O9/c1-20(2)15-27(38-34(45)28(16-21(3)4)39-35(46)47-19-23-9-7-6-8-10-23)33(44)37-26(13-14-30(40)41)32(43)36-24-11-12-25-22(5)17-31(42)48-29(25)18-24/h6-12,17-18,20-21,26-28H,13-16,19H2,1-5H3,(H,36,43)(H,37,44)(H,38,45)(H,39,46)(H,40,41)/t26-,27-,28-/m0/s1
Clave InChI
FOYHOBVZPWIGJM-KCHLEUMXSA-N
Amino Acid Sequence
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?