U2258
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin
≥95% (HPLC), solution (supplied in DMSO)
Sinónimos:
Ubiquitin-AMC
Productos recomendados
Nombre del producto
Ubiquitin-7-amido-4-methylcoumarin, solution (supplied in DMSO)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
form
solution (supplied in DMSO)
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Application
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
188.6 °F
flash_point_c
87 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?